Learn More
Samarium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO)
Codice prodotto. p-7080534
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11413860
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089916.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10361-82-7 | Cl3Sm | 256.71 g/mol
Samarium(III) chloride is used in laboratories, preparation of samarium metals. The anhydrous chloride is used to prepare organometallic compounds of samarium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10361-82-7
Formula molecolare Cl3Sm
Molecular Weight (g/mol) 256.71
Numero MDL MFCD00011235
InChI Key BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name samarium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sm+3]
Specifica
Punti di ebollizione (decomposition)
Materiale o nome chimico Samarium (III) chloride
Punto di fusione 678°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (REO)
Indice di Merck 14,8347
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 256.71
Percent Purity 99.9%
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.46 g/mL at 16°C