Learn More
Samarium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11346918
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11346918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013660.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13765-24-7 | F3Sm | 207.36 g/mol
Samarium(III) fluoride has specialized uses in glass, phosphors, lasers, and thermoelectric devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13765-24-7
Formula molecolare F3Sm
Molecular Weight (g/mol) 207.36
Numero MDL MFCD00049540
InChI Key OJIKOZJGHCVMDC-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name samarium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Sm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium(III) fluoride
Punto di fusione 1306°C
Nota nome Anhydrous
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3288
Informazioni di solubilità Soluble moderately in strong mineral acids. Insoluble in water.
Peso formulazione 207.35
Percent Purity 99.9%
Grado Reacton
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic