Learn More
Samarium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Codice prodotto. 10782074 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10782074
Marca: Thermo Scientific Acros 383170010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 52093-28-4 | C3F9O9S3Sm | 597.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52093-28-4
Formula molecolare C3F9O9S3Sm
Molecular Weight (g/mol) 597.55
Numero MDL MFCD00192431
InChI Key DDCWGUIPLGMBPO-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo samarium iii trifluoromethanesulfonate, samarium triflate, samarium iii triflate, samarium trifluoromethanesulfonate, trifluoromethanesulfonic acid samarium iii salt, samarium iii trifluoromethanesulfonate 97+%, sm otf 3, 3cf3o3s.sm, samarium 3+ tritriflate
PubChem CID 10145316
SMILES [Sm+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
IUPAC Name samarium(3+) tritrifluoromethanesulfonate
Peso formulazione 597.57
Percent Purity 98%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Samarium(III) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.