Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-4525499
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 μL
40 μL
50 μL
60 μL
80 μL
100 μL
150 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
Lunghezza (sistema metrico):
5.3 cm
5.9 cm
6.5 cm
7.5 cm
8.0 cm
8.3 cm
8.89 cm
9.5 cm
10.19 cm
10.6 cm
Sterilità:
Non-sterile
Descrizione:
100μL Exact Volume Transfer Pipette
150μL Exact Volume Transfer Pipette
20μL Exact Volume Transfer Pipette
200μL Exact Volume Transfer Pipette
300μL Exact Volume Transfer Pipette
40μL Exact Volume Transfer Pipette
400μL Exact Volume Transfer Pipette
50μL Exact Volume Transfer Pipette
60μL Exact Volume Transfer Pipette
80μL Exact Volume Transfer Pipette
Samco Exact Volume Transfer Pipettes; 250μL Exact Volume Transfer Pipettes, Non-sterile (500/Pack, 5000/Case)
Dimensione della confezione:
5000 PCS
pezzi 500
pezzi 5000
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 15397803
Marca: Thermo Scientific™ 191NL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Perform precise dispensing of volumes from 20 to 400 μL by using these exact volume transfer pipettes. Made of shatterproof, nontoxic polyethylene.
Perform precise dispensing of volumes from 20 to 400 μL by using Thermo Scientific™ Samco™ Exact Volume Transfer Pipettes. Samco transfer pipettes are made of shatterproof, nontoxic polyethylene. Their low-affinity surface prevents proteins binding in research applications. They can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage.
  • Shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Nonsterile
  • Low affinity surface
  • Freezer ready
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Samco Exact Volume Transfer Pipettes; 250μL Exact Volume Transfer Pipettes, Non-sterile (500/Pack, 5000/Case)
Diametro (sistema metrico) esterno 3 mm
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 250 μL
Lunghezza (sistema metrico) 10.19 cm