Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11317873
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5.6 mL
5.6 ml
6 mL
10.7 mL
23 mL
Sterilità:
Non sterile
Non-sterile
Sterile
Tipo di imballaggio:
10/Bag, 400/Pk.
20/Bag, 100/Pk., 800/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
Bulk
Individually Wrapped
Individually Wrapped, White Box
Sfuso 400/confezione 8confezioni/scatola 4000/scatola
White Box
Quantità:
10/Bag, 400/Pack
10/Bag, 400/Pk.
100/Pk 8Pk/Cs 800/Cs
100/Pk.
100/confezione 1000/contenitore
20/Bag, 100/Pk.
20/Bag, 100/Pk., 800/Cs.
20/Bag, 400/Pk.
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
400/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
400/Pk.
Dimensione della confezione:
400 PCS
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 400
Codice prodotto. 11317873
Marca: Thermo Scientific™ 262NL1S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni e sono perfetti per applicazioni di coltura tissutale.
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni. Perfette per applicazioni di coltura cellulare, queste pipette sono ideate con un bulbo integrato volto a evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e a impedire la contaminazione incrociata.
  • Excellent for research applications
  • General-purpose pipettes are ideal for routine sampling of liquids
  • Well suited for use with large containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 2.3 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 5.0 mm
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Graduato No
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Quantità 400/Pk.
Tipo di imballaggio Individually Wrapped, White Box
Volume (sistema metrico) 6 mL
Lunghezza (sistema metrico) 22.5 cm
Tipo Extra Long Transfer Pipet
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.