Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™
Beschreibung
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni. Perfette per applicazioni di coltura cellulare, queste pipette sono ideate con un bulbo integrato volto a evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e a impedire la contaminazione incrociata.
- Excellent for research applications
- General-purpose pipettes are ideal for routine sampling of liquids
- Well suited for use with large containers
Spezifikation
Spezifikation
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 7.3 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8.6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | No |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 12 in. |
| Quantità | 100/Pk. |
| Tipo di imballaggio | Individually Wrapped, White Box |
| Volume (sistema metrico) | 23 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 30 cm |
| Mehr anzeigen |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.