Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™
Descrizione
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni. Perfette per applicazioni di coltura cellulare, queste pipette sono ideate con un bulbo integrato volto a evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e a impedire la contaminazione incrociata.
- Excellent for research applications
- General-purpose pipettes are ideal for routine sampling of liquids
- Well suited for use with large containers
Specifications
Specifications
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 2.3 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5.0 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Gocce/mL | 25 |
| Graduato | No |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Quantità | 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs |
| Tipo di imballaggio | Individually Wrapped |
| Volume (sistema metrico) | 5.6 mL |
| Show More |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.