Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™
Descrizione
Le pipette di trasferimento extralunghe Thermo Scientific™ Samco™ consentono il campionamento facile e sicuro da contenitori di grandi dimensioni. Perfette per applicazioni di coltura cellulare, queste pipette sono ideate con un bulbo integrato volto a evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e a impedire la contaminazione incrociata.
- Excellent for research applications
- General-purpose pipettes are ideal for routine sampling of liquids
- Well suited for use with large containers
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 2.3 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5.0 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Gocce/mL | 25 |
| Graduato | No |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Quantità | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. |
| Tipo di imballaggio | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 5.6 mL |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.