Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11611829
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.7 mL
5.0 mL
5 ml
5 ml
5.8 mL
5.8 ml
8.7 mL
8.9 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
1 ml
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.5 ml
3.7 mL
4.8 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 3200
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
Tipo di imballaggio:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/bag, 400/pk
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individually Wrapped
Individually Wrapped, 400/pk
Codice prodotto. 11611829
Marca: Thermo Scientific™ 235NL
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Perform precise dispensing of small drops into small-volume containers using these fine-tip transfer pipettes.
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
  • Available with fine tip or extended fine tip
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.7 mL
Descrizione Samco 5.8mL Extended Fine Tip Transfer Pipets, Standard Bulb, Non-sterile, White Box
Diametro (sistema metrico) esterno 4.6 mm
Materiale LDPE
Sterilità Non-sterile
Graduato No
Quantità 400/Pk.
Volume (sistema metrico) 5.8 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15.7 cm
Tipo Extended Fine Tip Transfer Pipet