Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Fine Tip Transfer Pipettes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.025 mL
1.3 mL
1.5 mL
1.5 ml
1.7 mL
5.0 mL
5 ml
5 ml
5.8 mL
5.8 ml
8.7 mL
8.9 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
1 ml
1.0 mL
1.1 mL
3.1 mL
3.3 mL
3.5 ml
3.7 mL
4.8 mL
Tipo di imballaggio:
10/bg, 400/pk
20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs.
20/Bag, 400/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/bag, 400/pk
500/Pk., 5000/Cs.
Bulk (500/Pk., 4000/Cs.)
Bulk 250/Pk 8Pk/Cs 2000/Cs
Bulk 400/Pk 10Pk/Cs 4000/Cs
Bulk 400/Pk 8Pk/Cs 3200/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Individually Wrapped
Individually Wrapped, 400/pk
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 3200
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
Descrizione
These fine-tip transfer pipettes are ideal for removing separating liquid samples. Designed with a built-in pipette bulb, they allow precise dispensing of small drops into small-volume containers.
- Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
- Low-affinity surface – prevents proteins binding in research applications
- Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
- Available with fine tip or extended fine tip
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 4.8 mL |
| Descrizione | Fine Tip, Large Bulb Transfer Pipette, 5.8mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.1 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Gocce/mL | 45 |
| Graduato | No |
| Tipo di imballaggio | 20/Bag, 400/Pk., 3200/Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 8.9 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 14.7 cm |
| Vedi altri risultati |