Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
Descrizione
Le pipette di trasferimento graduate Thermo Scientific™ Samco™ consentono di misurare accuratamente più volumi. Il design a unità singola presenta un bulbo integrato consente di evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e di impedire la contaminazione incrociata.
- In polietilene infrangibile e atossico
- La bassa affinità della superficie riduce la perdita di cellule e proteine importanti dovuta alla formazione di legami
- Può essere congelato in azoto liquido o termosigillato per la conservazione
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 7.4 mL |
| Descrizione | Transfer Pipette, Long, Large Bulb, Graduated to 1mL, 2mL, 3mL, 4mL, 5mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.0 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Gocce/mL | 19 |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 1, 2, 3, 4, 5 mL |
| Tipo di imballaggio | Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs |
| Volume (sistema metrico) | 13.7 mL |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.