Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
Descrizione
Le pipette di trasferimento graduate Thermo Scientific™ Samco™ consentono di misurare accuratamente più volumi. Il design a unità singola presenta un bulbo integrato consente di evitare il montaggio, la preparazione e l'autoclavaggio e di impedire la contaminazione incrociata.
- Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
- Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
- Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.5 mL |
| Descrizione | Transfer Pipette, Large Bulb, Graduated to 0.25, 0.50, 0.75, 1mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 4.6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Gocce/mL | 25 |
| Graduato | Sì |
| Graduazioni | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL |
| Tipo di imballaggio | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| Volume (sistema metrico) | 5.8 ml |
| Vedi altri risultati |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.