Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag
20/Bag, 200/Pk., 2000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 760/Pk., 6080/Cs.
500/Pk.
Bulk
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
200 PCS
250 PCS
760 PCS
pezzi 250
pezzi 4000
pezzi 500
Descrizione
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes. These polyethylene pipettes prevent cross-contamination and are used narrow tubes and containers with small openings . The single-unit design features a built-in pipette bulb, and a flexible stem bends to sample from narrow or small tubes.
- Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
- Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
- Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.1 mL |
| Descrizione | Transfer Pipette, SEDI-PET, Short Stem, Long Bulb, 4.3mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.5 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Gocce/mL | 24 |
| Graduato | No |
| Quantità | 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| Tipo di imballaggio | Individually Wrapped |
| Volume (sistema metrico) | 4.3 mL |
| Vedi altri risultati |