Learn More
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15307853
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.2 mL
1.3 mL
4 mL
4.0 mL
4.3 mL
4.5 mL
4.6 mL
6.7 mL
6.9 mL
15 mL
15.3 mL
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
0.8 mL
3 mL
3.0 mL
3.1 mL
3.2 mL
3.3 mL
11.6 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag
20/Bag, 200/Pk., 2000/Cs.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
20/Bag, 760/Pk., 6080/Cs.
500/Pk.
Bulk
Individually Wrapped
Dimensione della confezione:
200 PCS
250 PCS
760 PCS
pezzi 250
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 15307853
Marca: Thermo Scientific™ 25120S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideal for work with narrow tubes and containers with small openings.
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes. These polyethylene pipettes prevent cross-contamination and are used narrow tubes and containers with small openings . The single-unit design features a built-in pipette bulb, and a flexible stem bends to sample from narrow or small tubes.
  • Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
  • Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
  • Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.3 mL
Descrizione Sedi-Pet Transfer Pipette, Narrow Stem, Standard Bulb 15.3mL
Diametro (sistema metrico) esterno 2.5 mm
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Gocce/mL 26
Graduato No
Quantità 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
Tipo di imballaggio 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
Volume (sistema metrico) 4.5 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15.5 cm
Tipo Narrow Stem Transfer Pipet