Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Transfer Pipets
- Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes
Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes
Codice prodotto. 15367843
| Codice prodotto. | Volume (sistema metrico) | Sterilità | Assorbimento lampadina (sistema metrico) | Tipo di imballaggio | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15367843 | 4.0 mL | Sterile | 3.0 mL | 20/Bag | 760 PCS |
| 15317843 | 1.3 mL | Non-sterile | 0.8 mL | Bulk | pezzi 500 |
| 15357843 | 4 mL | Sterile | 3 mL | Individually Wrapped | pezzi 500 |
| 15377893 | 6.7 mL | Non-sterile | 3.0 mL | 500/Pk. | pezzi 500 |
| 11387863 | 1.2 mL | Non-sterile | 0.8 mL | 500/Pk. | pezzi 500 |
| 15327843 | 1.2 mL | Sterile | 0.8 mL | Individually Wrapped | pezzi 500 |
| 11367863 | 4.0 mL | Non-sterile | 3.0 mL | 500/Pk. | pezzi 500 |
| 11621839 | 4.6 mL | Non-sterile | 3.3 mL | 500/Pk. | pezzi 500 |
| 11377863 | 15 mL | Non-sterile | 11.6 mL | 500/Pk. | pezzi 250 |
| 15347853 | 15 mL | Sterile | 11.6 mL | 20/Bag | 200 PCS |
| 15337843 | 4.3 mL | Non-sterile | 3.1 mL | Bulk | pezzi 500 |
| 10574048 | 4.3 mL | Sterile | 3.1 mL | Individually Wrapped | pezzi 4000 |
| 15347843 | 4.3 mL | Sterile | 3.1 mL | 20/Bag, 760/Pk., 6080/Cs. | 760 PCS |
| 15387843 | 4.5 mL | Non-sterile | 3.3 mL | Bulk | pezzi 500 |
| 15397843 | 4.5 mL | Sterile | 3.3 mL | Individually Wrapped | pezzi 500 |
| 15307853 | 4.5 mL | Sterile | 3.3 mL | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. | pezzi 500 |
| 15317853 | 15.3 mL | Non-sterile | 11.6 mL | Bulk | pezzi 250 |
| 15327853 | 15.3 mL | Sterile | 11.6 mL | Individually Wrapped | 250 PCS |
| 15337853 | 15.3 mL | Sterile | 11.6 mL | 20/Bag, 200/Pk., 2000/Cs. | 200 PCS |
| 11641839 | 6.7 mL | Non-sterile | 3 mL | Bulk | pezzi 500 |
| 15367893 | 6.9 mL | Sterile | 3.2 mL | Individually Wrapped | pezzi 500 |
Codice prodotto. 15367843
Marca: Thermo Scientific™ 242NL20S
Descrizione
Eliminate plugging, packaging and autoclaving with Thermo Scientific™ Samco™ Narrow Stem Transfer Pipettes. These polyethylene pipettes prevent cross-contamination and are used narrow tubes and containers with small openings . The single-unit design features a built-in pipette bulb, and a flexible stem bends to sample from narrow or small tubes.
- Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
- Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
- Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 3.0 mL |
| Descrizione | Samco 4.0mL Sedi-Pet™ Transfer Pipets, Short Stem, Large Bulb, Sterile, 20/Pk, White Box |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2.5 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Graduato | No |
| Quantità | 20/Bag |
| Tipo di imballaggio | 20/Bag |
| Volume (sistema metrico) | 4.0 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 8.5 cm |
| Tipo | Narrow Stem Transfer Pipet |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |