Learn More
S Murray and Co™ Forbici in acciaio inox
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
125 mm
Blade Style:
Dritto
Stile punta:
Dritto
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fully guaranteed in normal use and subject to stringent quality inspection procedures
Specifica
Specifica
| Product Type | Forbici in acciaio inox |
| Blade Style | Dritto |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Descrizione | Very fine points and open shanks |
| Stile punta | Dritto |