Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11367873
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.6 mL
1.05 mL
1.8 mL
3.1 mL
4.9 mL
5.5 mL
7.5 mL
7.7 mL
8.0 mL
8 ml
8.6 mL
9.3 ml
9.5 mL
Sterilità:
Non sterili
Non-sterile
Nonsterile
Sterile
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
0.3 mL
0.9 mL
1.05 mL
1.8 mL
2.2 mL
2.4 mL
2.8 mL
3.2 mL
3.5 mL
4.6 mL
6.0 mL
4.8 ml
6.2 mL
Tipo di imballaggio:
20/Bag, 25 Bags/Pk, 8 Pks/Cs.
20/Bag, 400/Pk
20/Bag, 500/Pk
4000/Cs
Bulk 400/Pk
Bulk 500/Pack
Bulk 500/Pk
Bulk, 400/Pk.
Bulk, 500/pk
Individually Wrapped 250/Pk
Individually Wrapped 400/Pk
Individually Wrapped 500/Pk
Individually Wrapped, 400/Pk
Individually Wrapped, 500/pk
Sfuso 250/confezione
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 400
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 11367873
Marca: Thermo Scientific™ 202NL1S
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con queste pipette di trasferimento generiche, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di inserire un tappo.
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.2 mL
Descrizione Samco Transfer Pipets 7.7mL, Sterile, Individually Wrapped
Diametro (sistema metrico) esterno 7.9 mm
Materiale LDPE
Sterilità Sterile
Tipo di imballaggio Individually Wrapped, 500/pk
Volume (sistema metrico) 7.7 mL
Lunghezza (sistema metrico) 15.6 cm
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.