Learn More
Thermo Scientific™ Pipette di trasferimento Samco™
Descrizione
È possibile prevenire la contaminazione incrociata con le pipette di trasferimento per uso generico e banche del sangue Thermo Scientific™ SAMCO™, dotate di un bulbo incorporato che elimina la necessità di installazione, confezionamento e autoclavaggio. Le pipette di trasferimento SAMCO sono realizzate in polietilene infrangibile non tossico. La superficie a bassa affinità riduce la perdita di cellule e proteine preziose dovuta allo stabilimento di legami. Possono essere congelate in azoto liquido o sigillate a caldo per la conservazione.
Recommended for: Research Applications
Specifica
Specifica
| Assorbimento lampadina (sistema metrico) | 1.8 mL |
| Descrizione | General Purpose Transfer Pipette, 6 inch, 4.9mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 6.6 mm |
| Materiale | LDPE |
| Sterilità | Sterile |
| Gocce/mL | 24 |
| Graduato | No |
| Tipo di imballaggio | 20/Bag, 500/Pk |
| Volume (sistema metrico) | 4.9 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15.4 cm |
| Vedi altri risultati |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.