missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAMD3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1A11F2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 66599-1-IG-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The function of this protein remains unknown.Specifica
| SAMD3 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8N6K7 | |
| Samd3 | |
| SAMD3 Fusion Protein Ag11319 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| 1A11F2 | |
| Unconjugated | |
| SAMD3 | |
| SAMD3 | |
| Mouse | |
| Protein G | |
| RUO | |
| 154075, 685940 | |
| -20°C | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto