Learn More
Buerkle™ Sample Beaker with Cover
Codice prodotto. 11911521 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11911521
Marca: Buerkle™ 71030125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These beakers are aseptic and suitable for use with food.
  • Liquid-tight red screw-on cover
  • Can be autoclaved without the cover
  • Beaker of polypropylene, cover of LDPE
  • Temperature resistance of beaker: -20° to +120°C
  • Temperature resistance of cover: -80° to +75°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Colore Translucent
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Include Cover
Materiale Polypropylene
Temperatura max (sistema metrico) Beaker from -20°C to +120°C; cover from -80°C to +75°C
Quantità Each
Sterilità Non-sterile
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Colore chiusura Rosso
Chiarezza Translucent
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Product Type Beaker
Materiale chiusura LDPE
Diametro (sistema metrico) 52 mm
Tipo di chiusura Cover