Learn More
Cytiva™ Whatman™ 903™ Proteinsaver Cards
Click to view available options
Capacità:
5 Sample Spots
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- For the collection and storage of blood or other biological fluids
- Non-chemically treated paper
- DNA is not bound to the paper
- No refrigeration is required
Specifica
Specifica
| Product Type | Specimen Collection Kit |
| Descrizione | 903™ Proteinsaver sample collection cards |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample collection, in-vitro storage of blood and other biological fluids |
| Capacità | 5 Sample Spots |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.9 ft. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 58 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.9 ft. |
| Larghezza (sistema metrico) | 58 cm |