Learn More
Kartell™ PFA Sample Container with Screw Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
90 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Includes PFA screw cap
- For sample collection, transport, and storage
Specifica
Specifica
| Closure Included | Yes |
| Materiale | PFA |
| Capacità (sistema metrico) | 90 mL |
| Dimensione chiusura | GL56 |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Diametro (sistema metrico) | 54 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sample collection |
| Altezza (sistema metrico) | 62 mm |