Learn More
PureAire Monitoring Systems, Inc. Monitor per la carenza di ossigeno e il prelievo di campioni con alimentatore da 220V e sensore della durata di oltre 10 anni
Codice prodotto. 16298821
Cambia vista
Click to view available options
Componenti misurati:
Oxygen
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Componenti misurati Dimensione della confezione
16298821 Oxygen Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16298821 Fornitore PureAire Monitoring Systems, Inc. N. del fornitore 99129
Il monitor per la carenza di ossigeno e il prelievo di campioni Air Check O2 è perfetto per le strutture che utilizzano azoto, elio e argon. Il monitor è in grado di campionare distanze fino a 30 metri ed è comunemente usato per le risonanze magnetiche, gli spazi ristretti e in criogenia. Il nostro resistente sensore allo zirconio ha una durata di 10 anni e più.
  • Vita media del sensore lunga (oltre 10 anni)
  • Doppia soglia di allarme a 19,5% e 18,0%
  • Avvisatore acustico integrato (90 db)
  • Alimentatore a spina fornito in dotazione
  • Display digitale e uscita analogica 4-20mA
  • Staffe per montaggio a parete
  • Pompa per il campionamento del flusso integrata
  • Marchio CE e approvazione UL e C-UL
  • Perché scegliere PureAire?
  • Come azienda leader nel settore del monitoraggio dell'ossigeno e del rilevamento di gas, a PureAire ci dedichiamo alla sicurezza dei nostri clienti e dei clienti che questi ultimi servono, producendo monitor durevoli, innovativi e affidabili.
  • Che cos'è un monitor per O2?
  • Il monitor per la carenza di ossigeno Air Check O2 è progettato per il monitoraggio continuo laddove bassi livelli di ossigeno possono nuocere alla salute del personale.
  • Per quali gas può essere utilizzato un monitor per O2?
  • I monitor per ossigeno di PureAire possono essere utilizzati per azoto, argon ed elio.
  • L'installazione è facile. Il dispositivo è pronto per l'uso.
  • Il monitor arriva pronto all'uso appena tolto dalla confezione. Basta fissare l'unità alla parete a 1-1,5 metri dalla fonte di gas e collegarla alla presa. Il monitor inizierà a campionare i livelli di ossigeno dopo un periodo di avvio di 4 minuti. I livelli sono visualizzati chiaramente sullo schermo per un facile accesso e un'eccellente visibilità.
  • * I tubi di campionamento possono essere utilizzati in vari ambienti, tra cui le stanze per la risonanza magnetica
Certifications
CE Marked
Warranty
2 anni
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Profondità (sistema imperiale) 5 in.
Profondità (sistema metrico) 127 mm
Componenti misurati Oxygen
Dimensioni (L x P x A) 5 x 7 x 5 in.
Altezza (sistema imperiale) 5 in.
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Intervallo di umidità 0-100% RH
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +104°F
Temperature Range (Metric) -40 to +40°C
Warranty 2 Year after ETD
Peso (sistema imperiale) 4 lb.
Peso (sistema metrico) 2 kg
Larghezza (sistema imperiale) 7 in.
Larghezza (sistema metrico) 178 mm