Learn More
Sampling Systems™ Sample Ejection Rod
Codice prodotto. 15869521 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
700 mm
1100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15869521
Marca: Sampling Systems™ 8570A700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Powder Lance cross-sectional samplers for cohesive powders.
  • Manufactured from 316L stainless steel
  • Push the sample ejection rod into the Powder Lance to push out the sample
  • Aids in sampling large volumes of cohesive powders
  • Available in two different lengths
Specifica
Product Type Sample Ejection Rod
Materiale Stainless Steel (316L)
Da utilizzare con (applicazione) Sampling large volumes of cohesive powders
Da utilizzare con (apparecchiatura) Powder Lance cross-sectional sampler
Lunghezza (sistema metrico) 700 mm