Learn More
Cytiva Sample Grinding Kit
Codice prodotto. 10084634 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 Samples
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 10084634
Marca: Cytiva 80648337
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Microcentrifuge tubes with grinding resin, 50; Pestles, 50
Disrupts small tissue and cell samples for protein extraction
  • Uses 1.5mL microcentrifuge tubes, grinding resin, and disposable pestles
  • Process up to 100mg of sample per tube in 10 minutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sample grinding kit
Quantità 50 Samples
Include 1.5mL Microcentrifuge tubes prepacked with grinding Resin, disposable pestles
Content And Storage Room Temperature
Da utilizzare con (applicazione) Mechanical breaking up of cells or tissue releasing the to tal Protein content