Learn More
Labcon Sample Library Tubes
Codice prodotto. 17456773 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
1000/Bag
125/Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 500
Codice prodotto. 17456773
Marca: Labcon 39158000009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
PurePlus™ Sample Library Tubes are ATP, RNase/Dnase, and Endotoxin Free (non-pyrogenic).
  • Sample library tube PurePlus™ strips with 8 wells
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polyethylene USP Class VI resin
  • Freezable to -80°C
  • Not autoclavable
  • Made in USA
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.2 mL
Colore Clear
Materiale Polypropylene (Virgin)
N. per confezione 1000
Imballaggio 1000/Bag
Temperature Range (Metric) -80°C to 121°C
Sterilità Non-sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Push Cap Strip
Forma del fondo Round