Learn More
Labcon Sample Library Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Imballaggio:
1000/Bag
125/Bag
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 500
Descrizione
- Sample library tube PurePlus™ strips with 8 wells
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polyethylene USP Class VI resin
- Freezable to -80°C
- Not autoclavable
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1.2 mL |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polypropylene (Virgin) |
| N. per confezione | 1000 |
| Imballaggio | 1000/Bag |
| Temperature Range (Metric) | -80°C to 121°C |
| Sterilità | Non-sterile |
| Graduated | No |
| Tipo di chiusura | Push Cap Strip |
| Forma del fondo | Round |