Learn More
Spex CertiPrep™ Sample Prep Polycarbonate Cryovial
Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
pezzi 30
Description
Polycarbonate cryovial with screw-on cap, 160mm x 121mm, 15mL. Holds grinding media up to 3/8in and fits SPEX SamplePrep homogeniser 2197 holder and 2661 cryo-block. For use with 2199 large clamp assembly. Grinding load per vial 6mL. Sold as a pack of 30 vials.
- Holds grinding load of 6mL per vial
- Polycarbonate so suitable for cryogenic grinding
Spécification
Spécification
| Diametro (sistema metrico) esterno | 15.8 mm |
| Materiale | Polycarbonate |
| Volume (sistema metrico) | 15 mL |
| Include | With Screw on Cap |
| N. per confezione | 30 |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Altezza (sistema metrico) | 101.6 mm |
| Quantità | 30 Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2199 Large Clamp Assembly |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu