Learn More
RETSCH Sample Splitters
Codice prodotto. 10572121 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
6.3 mm
12.5 mm
25 mm
37.5 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10572121
Marca: RETSCH 40.610.0005
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Sample Splitter
Profondità (sistema metrico) 50 mm
Include 3 Collecting Receptacles 8L Each, Stand and Dividing Head, all Made of Galvanized Sheet
Dimensione particelle 50 mm