Learn More
Buerkle™ Cucchiaio per campioni
Codice prodotto. 10494612 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10494612
Marca: Buerkle™ 53200300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Stainless Steel (AISI 304) Sample Spoon is a specially shaped spoon that allows you to reach almost every corner in a container and prevents samples from trickling out.
  • Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel
  • Largely chemical resistant (not against acids and alkalis)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Si
Product Type Cucchiaio per campioni
Da utilizzare con (applicazione) Per prelevare piccole quantità di campioni
Materiale Acciaio inox V2A
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm