Learn More
Buerkle™ Cucchiaio per campioni
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made of AISI 304 (1.4301) stainless steel
- Largely chemical resistant (not against acids and alkalis)
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 |
| Descrizione | Poly-spoon |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 9 ml |
| Colore | Silver |
| Certificazione/Conformità | Material certificate |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Poly-spoon |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 19.69 in. |
| Size | 500 mm |
| Vedi altri risultati |