Learn More
Thermo Scientific™ Sample Storage Assembled Screw Vial Kits
Codice prodotto. 12498606
Click to view available options
Colore:
Amber
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12498606
Marca: Thermo Scientific™ B780020A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Store your samples with confidence and convenience with these assembled screw vial kits.
Store your samples with confidence in convenient Thermo Scientific™ National™ Sample Storage Assembled Screw Vial Kits.
  • Superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) or 51A amber (Type 1, Class B) glass vials
  • PTFE-lined solid-top storage caps
  • PTFE on film/foam backing offers broad chemical resistance
  • Not autoclavable
  • Pack of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura White
Descrizione Screw Vial Assembled Kit, Solid-top Cap
Colore Amber
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 20 mL
N. per confezione 100
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Tappo a vite