Learn More
Buerkle™ Samplers Transport Case
Codice prodotto. p-8002717 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10474982
Marca: Buerkle™ 36002120
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ Samplers Transport Case can be used for Buerkle™ Samplers.
  • For use with samplers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Transport Case
Colore Black
Dimensioni (L x P x A) 123 x 25 x 11 cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Samplers
Lunghezza (sistema metrico) 1230 mm
Peso (sistema metrico) 0.8 kg