Learn More
Cole-Parmer™ Buste per campionamento
Codice prodotto. 11715868 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.3 l
1.6 L
3.8 L
37.7 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11715868 0.3 l Pezzo
12510708 3.8 L Pezzo
11750099 1.6 L Pezzo
11750009 37.7 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11715868 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0141050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    74.02€
    67.40€ / pezzi 1
    Risparmia 6.62€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 04-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these bags made from corrosive-resistant Kynar™ for all your application needs. Standard Kynar™ PVDF Gas Sampling Bags feature strong seams for added durability.
Use these bags made from corrosive-resistant KynarTM for all your application needs. Standard KynarTM PVDF Gas Sampling Bags feature strong seams for added durability.
  • Double-wide seamed bags have both on/off and septum valves for convenient mixing
  • Max temp: 160°F (71°C)
  • Individually sealed in a dust-protected outer bag that also blocks out sunlight
  • Single-wide seam
  • Available in 2-mil and 4-mil thick style
Specifica
Materiale PVDF
Temperature Range (Metric) 71 °C
Spessore (sistema imperiale) 3 mil
Dimensioni (L x P) 152.4 x 152.4 mm
Product Type Busta per campioni
Capacità (sistema metrico) 0.3 l
Lunghezza (sistema metrico) 152.4 mm
Larghezza (sistema metrico) 152.4 mm