Learn More
BOLA Sampling Bags
Codice prodotto. 10680552
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10680552 2 L Pezzo
10768622 1 L Pezzo
10641132 5 L Pezzo
10745982 10 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10680552 Fornitore BOLA N. del fornitore A22362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    46.27€ / pezzi 1
    Risparmia 3.08€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Specifica
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 2 L
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema metrico) 250 mm