Learn More
BOLA Sampling Bags
Codice prodotto. 10768622
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
5 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10768622 1 L Pezzo
10680552 2 L Pezzo
10641132 5 L Pezzo
10745982 10 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10768622 Fornitore BOLA N. del fornitore A 22358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.39€
    49.69€ / pezzi 1
    Risparmia 10.70€
    17% Sconto
Spedizione stimata: 29-12-2026
Sampling Bags PVF, 2 connectors
  • Transparent
  • Non-porous
  • Without plasticisers
  • With 2 exchangeable ports made of PTFE.
Specifica
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 1 L
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Larghezza (sistema metrico) 250 mm