Learn More
BRAND™ Sampling Dippers
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PTFE construction
- PTFE handle includes steel core
- Includes spout and reinforced rim
Specifica
Specifica
| Product Type | Dip Sampler |
| Materiale | PTFE |
| Include | With reinforced rim and spout |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 70 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 95 mm |