Learn More
Dräger™ Sampling Hoses and Tools for Dräger™ accuro™ Bellows Pumps
Codice prodotto. 15568601
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
3 m
10 m
15 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15568601 15 m Pezzo
12857820 3 m Pezzo
12867820 10 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15568601 Fornitore Dräger™ N. del fornitore 6400079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.65€
    354.15€ / pezzi 1
    Risparmia 82.50€
    18% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accuro Bellows Pump
Tipo Extension Hose
Include Adapter
Lunghezza (sistema imperiale) 49.2 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 15 m