Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Uno
Codice prodotto. 10614525 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10614525
Marca: Buerkle™ 53580105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stainless steel inserts permit the withdrawal of a double sample without having to insert the lance repeatedly into the bulk material.
  • Stainless steel AISI 316L
  • Fit precisely
  • Can easily be replaced
  • Available in volumes from 0 to 4.0 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Insert
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Si
Descrizione Equipment for Novartos Uno sampler
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Certificazione/Conformità FDA
Da utilizzare con (applicazione) Withdrawling Samples