Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Inserts for Novartos Uno
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
3 mL
4 mL
Unit Size:
Pezzo
Description
- Stainless steel AISI 316L
- Fit precisely
- Can easily be replaced
- Available in volumes from 0 to 4.0 mL
Specifications
Specifications
| Product Type | Insert |
| Materiale | Stainless Steel (V4A) |
| Autoclavabile | Si |
| Descrizione | Equipment for Novartos Uno sampler |
| Capacità (sistema metrico) | 0 mL |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Da utilizzare con (applicazione) | Novartos Uno |