Learn More
Thermo Scientific™ Sampling Manifold Accessory for HyPerforma™ Single-Use Bioreactors, with Luer locks
Codice prodotto. 17889756 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50/100 mL
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17889756
Marca: Thermo Scientific™ SH31263.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Sterile Sampling Manifold is an accessory for the HyPerforma Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
The Sterile Sampling Manifold is an accessory for the HyPerforma Single-Use Bioreactors and is available to weld onto the sample line to take sample sets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50/100 mL
Quantità 1 Ea.
Tubing Style C-Flex