Learn More
Heathrow Scientific Sampling Scoop, Sterile
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17659790 Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Size:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17659790
Marca: Heathrow Scientific 120853
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Durable sampling scoops that are designed for easy sample retrieval of granules, powders, and pastes. The scoops are intended for single use to prevent contamination of bulk sample material.
  • Durable Design
    • Large, wide openings for easy sample retrieval
    • Flat bottom to stabilize sample on scale or flat surface
    • Lot traceable
    • Shatterproof constructed of inert, BSE/TSE free material
    • Features a long handle to access deep container
  • Safe Sample Recovery
    • Sterile
    • Disposable to ensure no chemical cross-contamination
    • Made from FDA food grade polystyrene in an ISO 8 Class clean room
    • Meets quality control and GMP requirements for sampling
Specifica
Sterilità Sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma Flat Bottom
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore White
Certificazione/Conformità REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 and EU 1935/2004
Monouso Single-use
Product Type Scoop
Da utilizzare con (applicazione) Sampling Granules, Powders, and Pastes
Size 195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
Larghezza (sistema metrico) 58 mm
Materiale Polystyrene
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado