Learn More
Sand, pure, 40-100 mesh
Codice prodotto. p-3735345 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25kg
5kg
Codice prodotto. 10267003
Marca: Thermo Scientific Acros 370942500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14808-60-7 | O2Si | 60.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2230.0°C
Materiale o nome chimico Sand
Punto di fusione 1610.0°C
Nota nome 40 to 100 Mesh
Colore Beige to Gray
Forma fisica Crystals
Quantità 250 g
Formula lineare SiO2
Indice di Merck 13,8567
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
IUPAC Name dioxosilane
Peso formulazione 60.08
Grado Pure
Imballaggio Flacone in plastica