Learn More
Sand, White Quartz, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15662910 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
Dimensione della confezione:
1kg
500g
50lb
5kg
Codice prodotto. 15662910
Marca: Honeywell-Fluka 2747391KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
50-70 mesh particle size
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sand, White Quartz
Colore White
Quantità 1 kg
Formula lineare SiO2
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name dioxosilane
Peso formulazione 60.08g/mol