Learn More
Sand, White Quartz, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. p-7120751 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15697260
Marca: Honeywell-Fluka 833401KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Purum p.a., powder
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14808-60-7
Formula molecolare O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
Numero MDL MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Specifica
Punti di ebollizione 2210°C
Materiale o nome chimico Sand, white quartz
Punto di fusione 1710°C
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula lineare SiO2
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 60.08g/mol
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Identificativo prodotto
  • Sand, white quartz