Learn More
Value Plastics Sanitary to 600 Series Hose Barb Fittings
Codice prodotto. 30053642 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
Include:
1-1/2 in. Sanitary Clamp Size
3/4 in. Sanitary Clamp Size
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Artikelnummer. 30053642
Marke: Value Plastics 5011869
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sanitary fittings provide a secure connection where preventing contamination is crucial
Reduce the risk of bacterial growth with smooth surfaces and minimal crevices. Easily transition from sanitary to hose barb connection. Maintain a low profile and ease of assembly with 600 series barb fittings
Spezifikation
Certificazione/Conformità ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Diametro (sistema imperiale) interno 1 in.
Quantità confezione 100/Pk.
Porta di uscita Sanitary x 600 Series Barb
Metodo di sterilizzazione Gamma radiation, ethylene oxide (EtO), E-beam, and autoclave
Forma Diritto
Include 1-1/2 in. Sanitary Clamp Size
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt