Learn More
Masterflex™ Sanitary PVDF Clamps
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
25.4 to 38.1 mm
50.8 mm
63.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Clamp |
| Materiale | PVDF |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sanitary Fitting |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | 50.8 mm |
| Resistente alla temperatura (sistema metrico) | 138°C |