Learn More
Gilson™ Pharmed™ Pump Tubing
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Polypropylene
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.5 mm |
| Materiale | Santoprene |
| Overall Length (Metric) | 40 cm |
| Da utilizzare con | For MF1 and MF4 Pump Heads |
| Quantità confezione | 4 Pack |
| Portata | 2.5mL/min. |
| Product Type | Pump Tubing |