Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Extended Length Pipette Tip
Codice prodotto. p-7224773
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Formato:
BUlk
In rack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 960
Codice prodotto. 17384770
Marca: Greiner Bio-One 772350
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tips - Universal fit for all common pipettes, free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins), and non-cytotoxic.
  • Universal fit for all common pipettes including multi-channel pipettes
  • Free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins)
  • Non-cyctotoxic
  • Accuracy & precision according to ISO 8655
  • Made from highly transparent virgin polypropylene
  • Easy-to-read graduation for quick volume checks
  • Full traceability
  • Manufactured in the EU (Austria) and tested in accordance with international standards
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 10 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Trasparente
Autoclavabile Autoclavable
Modello Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 1.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm
Certificazione/Conformità ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5
Dichiarazioni di pulizia Free of DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins); Non-cyctotoxic
Da utilizzare con (applicazione) Manual Liquid Handling
Formato BUlk
Quantità 5000 Pk.
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Socorex, Brand, Gilson Pipetmax, Eppendorf Reference, Eppendorf Research
Graduato Yes
Product Line Sapphire
Materiale Polipropilene
Graduazioni 2, 10 μL