Learn More
Greiner Bio-One Sapphire Pipette Tip, Non-Sterile
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
10 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
Graduazioni:
0.5, 2, 10 μL
10, 50, 100 μL
200, 500, 1000 μL
Lunghezza (sistema metrico):
31 mm
51 mm
60.2 mm
82 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
1.22 in.
2.01 in.
2.37 in.
3.23 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- Universal fit for all common pipettes including multi-channel pipettes
- Free of detectable DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins)
- Non-cyctotoxic
- Accuracy & precision according to ISO 8655
- Made from highly transparent virgin polypropylene
- Easy-to-read graduation for quick volume checks
- Full traceability
- Manufactured in the EU (Austria) and tested in accordance with international standards
Specifica
Specifica
| Volume (sistema metrico) | 10 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Trasparente |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Modello | Standard |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 1.22 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 31 mm |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001; ISO 8655-6; ISO 10993-5 |
| Dichiarazioni di pulizia | Free of DNase/RNase/hDNA/PCR-Inhibitors/Pyrogens (Endotoxins); Non-cyctotoxic |
| Vedi altri risultati |